Läs mer
Imidokarbonat 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313788
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313788 1 ml
1 options
Produktkod. 30313788 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14284500ME100
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidocarb
CAS 27885-92-3
Analyt- eller komponentnamn Imidocarb
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C19 H20 N6 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C19H20N6O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26)
LEDER O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
IUPAC-namn 1,3-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)fenyl]urea
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 348.4
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 348,1699 g/mol