Läs mer
Imidocarb, TRC
Produktkod. 30137770
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137770 100 g
30132710 10 g
30040835 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137770 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI387550100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27885-92-3
Molekylformel C19 H20 N6 O
Molekylvikt (g/mol) 348.4
Synonym Carbanilide, 3,3'-di-2-imidazolin-2-yl- (8CI), N,N'-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea, 3,3'-Bis-(2-imidazolin-2-yl)carbanilide, Imidocarb, Piro-Stop
IUPAC-namn 1,3-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)fenyl]urea
LEDER O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidocarb
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C19H20N6O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26)
Formel vikt 348.1699