Läs mer
Imidurea, 26–28 % kväve
Produktkod. 10521121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10521121 250 g Glasflaska 250g
10063300 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10521121 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 268702500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 39236-46-9 | C11H16N8O8 | 388,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39236-46-9
Molekylformel C11H16N8O8
Molekylvikt (g/mol) 388.29
MDL-nummer MFCD00221482
InChI-nyckel ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidinyl urea, imidurea, germall 115, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, imidazolinidyl urea, imidurea nf, methanebis n,n'-5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole-n,n-dimethylol, n,n-methylenebis n'-1-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea
PubChem CID 38258
ChEBI CHEBI:51805
IUPAC-namn 1-[3-(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-3- 3-(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]karbamoylamino]metyl]urea
LEDER C(NC(=O)NC1C(=O)NC(=O)N1CO)NC(=O)NC2C(=O)NC(=O)N2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidurea
Namnnotering 26–28 % kväve
pH 6,0 till 7,5 (1 % vattenlösning)
Förlust vid torkning 3,0 % max. (48 timmar) (vakuum, P2O5)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 4957
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 388.29
Procent renhet 26–28 % kväve
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.