Läs mer
Imidurea, TRC
Produktkod. 30408342
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30408342 100 g
1 options
Produktkod. 30408342 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI387570100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidurea
CAS 39236-46-9
Molekylformel C11 H16 N8 O8
Kvantitet 100 g
Synonym Abiol, Biopure 100, Euxyl K 200, Germall 115, Imidazolidinyl urea, Imidurea, Kemipur 100, N,N''-Methylenebis[N'-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]urea], Sepicide CI, Urea, N,N''-methylenebis[N'-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-
InChI formel InChI=1S/C11H16N8O8/c20-2-18-4(6(22)16-10(18)26)14-8(24)12-1-13-9(25)15-5-7(23)17-11(27)19(5)3-21/h4-5,20-21H,1-3H2,(H2,12,14,24)(H2,13,15,25)(H,16,22,26)(H,17,23,27)
LEDER OCN1C(NC(=O)NCNC(=O)NC2N(CO)C(=O)NC2=O)C(=O)NC1=O
IUPAC-namn 1-[3-(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-3-[[[3-(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]karbamoylamino]metyl]urea
Molekylvikt (g/mol) 388.29
Formel vikt 388.1091