Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Iminodiättiksyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10256640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10256640 25 g 25g
10711291 500 g 500g
10626594 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10256640 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 204970250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142-73-4 | C4H7NO4 | 133.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-73-4
Molekylformel C4H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 133.1
MDL-nummer MFCD00004280
InChI-nyckel NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodiacetic acid, 2,2'-iminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl, aminodiacetic acid, diglycocoll, diglykokoll, diglycin, iminodiethanoic acid, n-carboxymethyl glycine, 2,2'-azanediyldiacetic acid
PubChem CID 8897
ChEBI CHEBI:24786
IUPAC-namn 2-(karboximetylamino)ättiksyra
LEDER C(C(=O)O)NCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminodiacetic acid
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 243°C
Färg Vit eller gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HN(CH2CO2H)2
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 365
Merck Index 15, 4959
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.43g/100 mL water (5°C). Other solubilities: 2.9g/100 mL water (20°C),6.3g/100 mL water (40°C),12.8g/100 mL water (60°C),23.0g/100 mL water (80°C),32.5g/100 mL water (100°C)
Formel vikt 133.1
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.