Läs mer
Iminodiacetic acid, 98+%
Produktkod. 11414503
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414503 2500 g 2500g
11494493 100 g 100g
11404503 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414503 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11510.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142-73-4 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
Iminoättiksyra används som en hämmare av bovint leverglutamatdehydrogenas. Det används som ett reagens vid syntes av poly(N-isopropylakrylamid) (PNIPAM) mikrogelpartiklar för metallaffinitetsbindning av peptider. Det används huvudsakligen för att modulera peptidmobilitet genom kapillärelektrofores. Det används också i kemoterapeutisk behandling för metallförgiftning. Den fungerar som en tridendatligand och bildar metallkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Iminoättiksyra används som en hämmare av bovint leverglutamatdehydrogenas. Det används som ett reagens vid syntes av poly(N-isopropylakrylamid) (PNIPAM) mikrogelpartiklar för metallaffinitetsbindning av peptider. Det används huvudsakligen för att modulera peptidmobilitet genom kapillärelektrofores. Det används också i kemoterapeutisk behandling för metallförgiftning. Den fungerar som en tridendatligand och bildar metallkomplex.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-73-4
Molekylformel C4H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 133.103
MDL-nummer MFCD00004280
InChI-nyckel NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodiacetic acid, 2,2'-iminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl, aminodiacetic acid, diglycocoll, diglykokoll, diglycin, iminodiethanoic acid, n-carboxymethyl glycine, 2,2'-azanediyldiacetic acid
PubChem CID 8897
ChEBI CHEBI:24786
IUPAC-namn 2-(karboximetylamino)ättiksyra
LEDER C(C(=O)O)NCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminodiacetic acid
Smältpunkt ∼243°C (decomposition)
Kvantitet 2500 g
Beilstein 878499
Merck Index 14,4917
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 133.1
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iminodiacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(carboxymethyl)Glycine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.