Läs mer
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate, 97%
Produktkod. 11360458
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360458 50 g 50g
11350458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043809.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17593-73-6 | C4H5NNa2O4 | 177.07 g/mol
Natriumiminodiacetat dibasiskt hydrat (iminodiättiksyra dinatriumsaltmonohydrat) har använts vid framställning av olika iminodiättiksyra-agarosbärare, användbara för selektiv adsorption av stora proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17593-73-6
Molekylformel C4H5NNa2O4
Molekylvikt (g/mol) 177.07
MDL-nummer MFCD00150689
InChI-nyckel HAXVIVNBOQIMTE-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium iminodiacetate hydrate, iminodiacetic acid disodium salt hydrate, sodium 2,2'-azanediyldiacetate hydrate, disodium hydrate iminodiacetate, iminodiacetic acid, disodium salt monohydrate, sodium iminodiacetate dibasic hydrate, acmc-209ri5, c4h5no4.2na.h2o, disodium iminodiacetate monohydrate, sodium 2,2-azanediyldiacetate hydrate
PubChem CID 12520792
IUPAC-namn dinatrium;2-(karboxylatometylamino)acetat;hydrat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,4917
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 177.07 (Anhydrous)
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.