Läs mer
Iminodiacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iminodiacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 133.0375 |
| Frakt skick | Room Temperature |