Läs mer
Iminodiacetonitril, 95 %
Produktkod. 11400068
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400068 100 g 100g
11410068 500 g 500g
11420068 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23660.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 628-87-5 | C4H5N3 | 95,11 g/mol
Iminodiacetonitril används som en kemisk mellanprodukt. Det används också vid framställning av iminodiättiksyra. Vidare används det för att studera interferensen av nitriler vid cyanidbestämning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Iminodiacetonitril används som en kemisk mellanprodukt. Det används också vid framställning av iminodiättiksyra. Vidare används det för att studera interferensen av nitriler vid cyanidbestämning.
Löslighet
Löslig i vatten, aceton och het metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-87-5
Molekylformel C4H5N3
Molekylvikt (g/mol) 95.11
MDL-nummer MFCD00001887
InChI-nyckel BSRDNMMLQYNQQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodiacetonitrile, 2,2'-azanediyldiacetonitrile, acetonitrile, 2,2'-iminobis, 1,1'-imidodiacetonitrile, acetonitrile, iminodi, 2,2'-iminodiacetonitrile, 2,2'-iminobisacetonitrile, bis cyanomethyl amine, di cianometil ammina, 2-cyanomethyl amino acetonitrile
PubChem CID 69413
ChEBI CHEBI:71189
IUPAC-namn 2-(cyanometylamino)acetonitril
LEDER N#CCNCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminodiacetonitrile
Smältpunkt 75°C to 79°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 773803
Löslighetsinformation Soluble in water,acetone and hot methanol.
Formel vikt 95.11
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.