Läs mer
Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin), LoGiCal
Produktkod. 30460264
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460264 10 mg
1 options
Produktkod. 30460264 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0076.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
CAS 494-19-9
Analyt- eller komponentnamn Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H13 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Impurity E, Clomipramine Hydrochloride Impurity E, Trimipramine Maleate Impurity F, Clomipramine Impurity E, Trimipramine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
IUPAC-namn 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 195.26
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 195,1048 g/mol