Läs mer
Iminodibenzyl, 97 %
Produktkod. 10645932 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10645932 25 g Glasflaska 25g
10316760 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10645932 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122070250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 494-19-9 | C14H13N | 195,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 494-19-9
Molekylformel C14H13N
Molekylvikt (g/mol) 195.27
MDL-nummer MFCD00005070
InChI-nyckel ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodibenzyl, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine, iminobibenzyl, 2,2'-iminodibenzyl, 2,2'-iminobibenzyl, iminodibenyl, 5h-dibenz b,f azepine, 10,11-dihydro, unii-262bx7oe3u, 10,11-dihydro-5-dibenz b,f azepine
PubChem CID 10308
IUPAC-namn 6,11-dihydro-5H-benso[b][l]bensazepin
LEDER C1CC2=CC=CC=C2NC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminodibenzyl
Namnnotering 97%
Smältpunkt 105 °C till 108 °C
Färg Beige till Gul
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 195.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iminodibenzyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.