Läs mer
Iminodibenzyl, 97 %
Produktkod. 11479476
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479476 25 g 25g
11489476 100 g 100g
11499476 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19204.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 494-19-9 | C14H13N | 195,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 494-19-9
Molekylformel C14H13N
Molekylvikt (g/mol) 195.27
MDL-nummer MFCD00005070
InChI-nyckel ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodibenzyl, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine, iminobibenzyl, 2,2'-iminodibenzyl, 2,2'-iminobibenzyl, iminodibenyl, 5h-dibenz b,f azepine, 10,11-dihydro, unii-262bx7oe3u, 10,11-dihydro-5-dibenz b,f azepine
PubChem CID 10308
LEDER C1CC2=CC=CC=C2NC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminodibenzyl
Smältpunkt 105°C to 108°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 152732
IUPAC-namn 2-azatricyklo[9.4.0.03,8]pentadeka-1(15),3,5,7,11,13-hexaen
Formel vikt 195.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.