Läs mer
Iminostilbene-10,11-dihydrodiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iminostilbene-10,11-dihydrodiol |
| CAS | 56211-73-5 |
| Molekylformel | C14H13NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | cis-10,11-Dihydro-5H-Dibenz[b,f]azepine-10,11-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO2/c16-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(13)17/h1-8,13-17H/t13-,14+ |
| LEDER | O[C@H]1[C@@H](O)C2=CC=CC=C2NC3=CC=CC=C13 |
| IUPAC-namn | (10R,11S)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-10,11-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.26 |
| Formel vikt | 277.09 |