Läs mer
Iminostilben, 97 %
Produktkod. 11479237
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479237 500 g 500g
11459237 25 g 25g
11469237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21323.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 256-96-2 | C14H11N | 193,249 g/mol
Iminostilbene har goda antioxidanteffekter. N-acetyliminostilben syntetiserades genom att inkubera iminostilben (2,0020 g, 10,360 mmol) med ättiksyraanhydrid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Iminostilbene har goda antioxidanteffekter. N-acetyliminostilben syntetiserades genom att inkubera iminostilben (2,0020 g, 10,360 mmol) med ättiksyraanhydrid.
Löslighet Löslig i etylacetat
(25 mg/ml), vatten (delvis), dioxan, kloroform och DMSO.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 256-96-2
Molekylformel C14H11N
Molekylvikt (g/mol) 193.249
MDL-nummer MFCD00005071
InChI-nyckel LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
PubChem CID 9212
ChEBI CHEBI:47802
IUPAC-namn 11H-benso[b][l]bensazepin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminostilbene
Smältpunkt 197 °C till 199 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 1343358
Löslighetsinformation Löslig i etylacetat (25 mg/ml), vatten (delvis), dioxan, kloroform och DMSO.
Formel vikt 193.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.