Läs mer
Iminostilben, TRC
Produktkod. 30406720
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30406720 500 mg
1 options
Produktkod. 30406720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI445000500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminostilbene
CAS 256-96-2
Molekylformel C14 H11 N
Kvantitet 500 mg
Synonym 5H-Dibenzo[b,f]azepine, Oxcarbazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Imp. D (EP), Iminostilbene, 2,2'-Iminostilbene, 5-Azadibenzo[a,e]cycloheptatriene, Dibenz[b,f]azepine, NSC 123458, RP 9989
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
LEDER N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-namn 11H-benzo[b][1]benzazepin
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Formel vikt 193.0891