Läs mer
Melford Imipenem monohydrat
Produktkod. 30018350
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018350 100 mg
30018349 25 mg
30018348 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018350 Leverantör Melford Leverantörsnummer I261000.1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 74431-23-5
  • Molekylformel: C 12 H 17 N 3 O 4 S H 2 O
  • Molekylvikt: 317,36
Specifikationer
CAS 74431-23-5
Molekylformel C12H17N3O4S - H2O