Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Imipenem monohydrat, 98%
Produktkod. 15595136 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15595136 1 g 1g
15505146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15595136 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455320010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Imipenem monohydrate, Tienam, Primaxin, CAS # 74431-23-5 är ett bredspektrat karbapenemantibiotikum som stör aktiviteten hos penicillinbindande proteiner längs den inre cellväggen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Imipenemmonohydrat är en betalaktam som härrör från föreningen tienamycin, producerad av Streptomyces cattleya
• Stör cellväggens integritet, förhindrar celldelning och främjar lys genom att störa aktiviteten hos penicillinbindande proteiner
• Imipenem är en tredje generationens cefalosporin som kan döda både gramnegativa och grampositiva bakterier
Ansökningar
• Lämplig för studier av antibiotikaresistens
• Högkvalitativ laboratoriekvalitet för användning in vitro och in vivo experiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74431-23-5
Molekylformel C12H19N3O5S
Molekylvikt (g/mol) 317.36
MDL-nummer MFCD09753321
InChI-nyckel GSOSVVULSKVSLQ-XMCAPODCSA-N
PubChem CID 5282372
ChEBI CHEBI:51799
IUPAC-namn (5R,6S)-3-[2-(aminometylidenamino)etylsulfanyl]-6-[(lR)-1-hydroxietyl]-7-oxo-l-azabicyklo[3.2.0]hept-2-en-2-karboxylsyra;hydrat
LEDER O.C[C@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCN=CN)=C(N2C1=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imipenem monohydrate
Typ Imipenemmonohydrat
Smältpunkt 193,0 °C till 198,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Vatten 5 till 8%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 317.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.