missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Imipenem, Monohydrate, TRC

Produktkod. 17991505
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17991505 10 mg
30010583 50 mg
17990925 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17991505 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI46520010MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 74431-23-5
Molekylformel C12 H17 N3 O4 S . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 317.36
Synonym Imipenem monohydrate, (5R,6S)-6-[(R)-1-Hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]sulfanyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, (5R,6S)-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-, hydrate (1:1), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 6-(1-hydroxyethyl)-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-, monohydrate, [5R-[5α,6α(R*)]]-, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-, monohydrate, (5R,6S)- (9CI), Imipenem monohydrate, N-Formimidoyl thienamycin monohydrate
IUPAC-namn (5R,6S)-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-(2-methanimidamidoethylsulfanyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid;hydrate
LEDER O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(=C(N2C1=O)C(=O)O)SCCNC=N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Imipenem monohydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
Formel vikt 317.1045
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.