Läs mer
Imipenem, monohydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imipenem monohydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 317.1045 |
| Procent renhet | >95% |