missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Imipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride |
| CAS | 61361-33-9 |
| Molekylformel | C19 2H4 H20 N2 . Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5H-Dibenz[b,f]azepine-2,4,6,8-d4-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Imipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H/i3D,4D,10D,11D; |
| LEDER | Cl.[2H]c1cc([2H])c2N(CCCN(C)C)c3c([2H])cc([2H])cc3CCc2c1 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-3-(1,3,8,10-tetradeuterio-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.89 |
| Formel vikt | 320.1957 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?