Läs mer
Imipramine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imipramine-d6 |
| CAS | 65100-45-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 2H6 H18 N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-di(methyl-d3)- (9CI), Imipramine-d6, Imipramine-D6 (N,N-dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.44 |
| Visa mer |