Läs mer
Ipepramin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas), Lipomed
Produktkod. 30459598
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459598 1 ml
1 options
Produktkod. 30459598 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMIMP1066HC1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Ipepramin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imipramine hydrochloride
CAS 113-52-0
Analyt- eller komponentnamn Imipramine hydrochloride
Frakt skick -20 °C
Molekylformel C19 H24 N2 . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Clomipramine Hydrochloride Imp. B (EP), Clomipramine Imp. B (EP), Trimipramine Maleate Imp. D (EP), Trimipramine Imp. D (EP), Imipramine Hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1] benazazepin-11-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 316.87
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 316,1706 g/mol