Läs mer
Ipepramin hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30458152
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458152 10 mg
1 options
Produktkod. 30458152 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0077.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imipramine hydrochloride
CAS 113-52-0
Analyt- eller komponentnamn Imipramine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H24 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Clomipramine Hydrochloride Imp. B (EP), Clomipramine Imp. B (EP), Trimipramine Maleate Imp. D (EP), Trimipramine Imp. D (EP), Imipramine Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. D (EP) as Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, Apo-Imipramine, Censtim, Censtin, Chrytemin, DIPD, Deprinol, Depsol, Dimipressin, Dyna-Zina, Efuranol, Eupramin, Feinalmin, G 22355, Imavate, Imidobenzyle, Imidol, Imilanyle, Imipramine monohydrochloride, Imiprin, Imizin, Imizine, Imizinum, Impril, Intalpram, Iramil, Irmin, Janimine, Melipramin, Melipramine hydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, N-(gamma-Dimethylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, Novo-pramine, Praminil, Presamine, Promiben, Pryleugan, SK-Pramine, Surplix, Teperine, Timolet, Tipramine, Tofranil, Tofranile, Clomipramine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Desipramine Hydrochloride Impurity A, Trimipramine Maleate Impurity D as Hydrochloride, Clomipramine Impurity B as Hydrochloride, Desipramine Impurity A, Trimipramine Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benazepin-11-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 316.87
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 316,1706 g/mol