Läs mer
Imipramine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16458776
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458776 100 mg
1 options
Produktkod. 16458776 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1490
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
MedChemExpress Imipramine hydrochloride inhibits serotonin transporter with an IC50 value of 32 nM. Imipramine hydrochloride is reported to prevent the translocation of aSMase, inhibiting MV and exosomes secretion.
Imipramine hydrochloride inhibits serotonin transporter with an IC50 value of 32 nM. Imipramine hydrochloride is reported to prevent the translocation of aSMase, inhibiting MV and exosomes secretion.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imipramine hydrochloride
CAS 113-52-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H25ClN2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.59 mM) ∣H2O : 62.5 mg/mL (197.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 316.87
Formel vikt 316.87
Procent renhet 99.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation