missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Imipramine N-Oxide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imipramine N-Oxide |
| CAS | 6829-98-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Imipramine N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H24 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Imipramine N-Oxide, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, N-oxide (7CI,8CI), 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine 5-oxide, Imipraminoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O/c1-21(2,22)15-7-14-20-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?