missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Imipramine N-Oxide, Mikromol™

Produktkod. 30050735
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050735 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050735 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0077.12

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Imipramine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Imipramine N-Oxide
CAS 6829-98-7
Analyt- eller komponentnamn Imipramine N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H24 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Imipramine N-Oxide, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, N-oxide (7CI,8CI), 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine 5-oxide, Imipraminoxide
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O/c1-21(2,22)15-7-14-20-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3
LEDER C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Molekylvikt (g/mol) 296.41
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 296.1889 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.