Läs mer
Imiquimod, 99%
Produktkod. 15416139
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416139 100 mg 100mg
15406139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63990.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1086.30 SEK
    891.65 SEK / 100mg
    Save 194.65 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99011-02-6 | C14H16N4 | 240,31 g/mol
Imiquimod är en kaspas 3-aktivator som fungerar som en immunmodulator och uppvisar antiviral och antitumöraktivitet. Det är en patientapplicerad kräm som används för behandling av genitala vårtor och basalcellscancer. Det används också för att bota aktinisk keratos i ansikte och hårbotten. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsvarsmodifierare, som fungerar genom att aktivera immunsystemet för att bekämpa onormal hudtillväxt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid och dimetylformamid. Något lösligt i vatten. Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99011-02-6
Molekylformel C14H16N4
Molekylvikt (g/mol) 240.31
MDL-nummer MFCD00866946
InChI-nyckel DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym imiquimod, aldara, zyclara, beselna, 1-2-methylpropyl-1h-imidazo 4,5-c quinolin-4-amine, zartra, imiquimod acetate, 1-isobutyl-1h-imidazo 4,5-c quinolin-4-amine, 4-amino-1-isobutyl-1h-imidazo 4,5-c quinoline
PubChem CID 57469
ChEBI CHEBI:36704
IUPAC-namn 1-(2-metylpropyl)imidazo[4,5-c]kinolin-4-amin
LEDER CC(C)CN1C=NC2=C1C1=CC=CC=C1N=C2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imiquimod
Smältpunkt 292 °C till 294 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
UN-nummer UN2811
Merck Index 144922
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid och dimetylformamid; Lätt löslig i vatten; Olöslig i etanol.
Formel vikt 240.31
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.