Läs mer
Imiquimod hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Imiquimod hydrochloride (R 837 hydrochloride), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod hydrochloride exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod hydrochloride can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imiquimod hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 99011-78-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H17ClN4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | R 837 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 8 mg/mL (28.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) ∣H2O : 4.8 mg/mL (17.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.85 mg/mL (13.91 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |