Läs mer
Imiquimod, MedChemExpress
Beskrivning
Imiquimod (R 837), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imiquimod |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 99011-02-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H16N4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | R 837 |
| Löslighetsinformation | H2O : 2.64 mg/mL (10.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 2 mg/mL (8.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) |
| Visa mer |