Läs mer
Imiquimod, Mikromol™
Description
Imiquimod
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Imiquimod |
| CAS | 99011-02-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Imiquimod |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C14 H16 N4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Aldara, Beselna, Imiquimod, R 837, S 26308, TMX 101, Zyclara |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17) |
| LEDER | CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12 |
| IUPAC-namn | 1-(2-metylpropyl)imidazo[4,5-c]kinolin-4-amin |
| Show More |