Learn More
R&D Systems™ Imiquimod, TLR7 Ligand
Product Code. 18606528 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
Product Code. Quantity Unit Size
18606528 1 mg 1mg
1 options
Product Code. 18606528 Supplier R&D Systems™ Supplier No. NBP2262281mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2225.95 SEK
    1804.95 SEK / 1mg
    Save 421.00 SEK
    18% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Functional, In vitro assay, Ligand Activation
Imiquimod, TLR7 ligand is an imidazoquinoline amine analog to guanosine. As a synthetic molecule of the Imidazoquinoline family, it has potent immunostimulatory activity. Imiquimod has been shown to activate only TLR7, this activation is MyD88 dependant and leads to the induction of the transcription factor NF-kB.
  • Species: Human, Mouse
  • Specificity: Imiquimod is human/mouse TLR7 agonist
  • Stimulation of TLR7 can be achieved with 5-10μg/mL
Recommended Storage
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
For Use With (Application) For activation of TLR7
Product Line Novus
Product Type Imiquimod, TLR7 Ligand
Quantity 1 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.