Läs mer
Tocris Bioscience™ Imiquimod
Beskrivning
Immunomodulator that displays antiviral and antitumor activity. Acts as a Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist; stimulates proinflammatory cytokine production and activates NF-κB.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imiquimod |
| CAS | 99011-02-6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C14H16N4 |
| Formel vikt | 240.3 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.31 |