Läs mer
Imiquimod, TRC
Produktkod. 30402699
Change view
Kvantitet:
25 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402699 1 g
30392368 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30402699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI4750001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imiquimod
CAS 99011-02-6
Molekylformel C14 H16 N4
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Aldara, Beselna, Imiquimod, R 837, S 26308, TMX 101, Zyclara
InChI formel InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
LEDER CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
IUPAC-namn 1-(2-metylpropyl)imidazo[4,5-c]kinolin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 240.3
Formel vikt 240.1375