Läs mer
Imirestat, MedChemExpress
Produktkod. 16497008
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497008 10 mg
16491599 1 mg
16449557 5 mg
16420576 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497008 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16255
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Imirestat (AL 1576) is an aldose reductase inhibitor, used for the treatment of diabetes.
Imirestat (AL 1576) is an aldose reductase inhibitor, used for the treatment of diabetes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imirestat
CAS 89391-50-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H8F2N2O2
Kvantitet 10 mg
Synonym AL 1576 Alcon 1576 HOE 843
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (291.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NC2(C(N1)=O)C3=C(C4=C2C=C(F)C=C4)C=CC(F)=C3
Molekylvikt (g/mol) 286.23
Formel vikt 286.23
Procent renhet 98.42%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism