Läs mer
Imisopasem manganese, MedChemExpress
Produktkod. 16460196
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16460196 2 mg 2mg
16453356 25 mg -
16445658 10 mg -
16421827 50 mg -
16416176 100 mg -
16408357 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16460196 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13336
MedChemExpress Imisopasem manganese (M40403) is a stable non-peptidyl mimetic of manganese superoxide MnSOD.
Imisopasem manganese (M40403) is a stable non-peptidyl mimetic of manganese superoxide MnSOD.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imisopasem manganese
Fysisk form Solid
CAS 218791-21-0
Färg White
Kvantitet 2 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H31Cl2MnN5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym M40403 GC4403
Löslighetsinformation H2O : 16 mg/mL (33.38 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER [Cl-][Mn+2]1234([Cl-])[N]5=C6C=CC=C5CN1[C@]7([H])CCCC[C@@]7([H])N2CCN3[C@@](CCCC8)([H])[C@]8([H])N4C6
Molekylvikt (g/mol) 479.35
Formel vikt 479.35
Procent renhet 96.0%