Läs mer
Hughes Nedsänkningsuppvärmd 1500 L tankdusch
Produktkod. 17782348
Change view
Kapacitet (metrisk):
1500 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17782348 1500 l
1 options
Produktkod. 17782348 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HSHM14K1SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234485.84 SEK
    110361.61 SEK / Paket med 1
    Save 124124.23 SEK
    52% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Frysskyddad nödtankdusch för användning i icke-farliga miljöer. Designad för att möta och överträffa ANSI standarder.
  • Nedsänkt uppvärmd nödtankdusch lämplig för användning i icke-farliga miljöer
  • Designad för att möta och överträffa ANSI standarder genom att tillhandahålla ett garanterat flöde på 76 liter per minut i 15 minuter, även när det inte finns något vattenledningsnät
  • Ögon-/ansiktstvättenhet monterad internt
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1500 l
Material Rostfritt stål
Produkttyp Tank dusch