Läs mer
Hughes Nedsänkningsuppvärmd 350 L tankdusch
Produktkod. 17792348
Change view
Kapacitet (metrisk):
350 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17792348 350 l
1 options
Produktkod. 17792348 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HSHM14K3SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117405.75 SEK
    74953.39 SEK / Paket med 1
    Save 42452.36 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Nedsänkt 350 liters nödtankdusch med galvaniserad stålram.
  • Nedsänkt uppvärmd nödtankdusch för användning i ofarliga miljöer
  • Lämplig för användning där det finns otillräckligt vattentryck
  • En inbyggd elpatron, styrd av en dubbel säkerhetstermostat, håller vattnet i tanken vid en konstant temperatur
  • Sidomonterad ögon-/ansiktstvättenhet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 350 l
Material Rostfritt stål
Produkttyp Tank dusch