Läs mer
Leica Microsystems Immersionsolja för mikroskop
Beskrivning
- 10 ml flaska
- För Leica Mikroskop
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Immersionsolja |
| Förpackningstyp | 1 förpackning |
| Kvantitet | 10 mL |
| Brytningsindex | Typ F |
| Storlek | 10mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Type F Immersion liquid
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H315-Irriterar huden.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.