Läs mer
Fisherbrand™ Immersionsolja
Produktkod. 12358618 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12358618 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 12358618
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna immersionsolja med biologiska sammansatta mikroskop. Fisherbrand™ Immersion Oil finns i 5 ml flaskor.
  • Immersionsolja, 5 ml
  • Tillbehör för mikroskop: FB69019 och FB69020
Specifikationer
Typ Immersionsolja
Kvantitet 5 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Immersion oil fluorescence-free "dropper-bottle"
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: paraffin oils