Läs mer
Testo™ Nedsänknings-/penetrationssond
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +1000 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Nedsänknings-/penetrationssond |
| Certifikat och efterlevnad | EN 60584-2 |
| Svarstid | 5 sek. |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 °C till +1000 °C |