Läs mer
Ebro Electronic™ Termoelement Rod Probes
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10167999
Längd (metrisk) sond:
185 mm
300 mm
Diameter (metrisk) sond:
0,5 mm
1,5 mm
3 mm
Modell:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10167999
Brand: Ebro Electronic™ 13410415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stångsonder för temperaturmätning av luft, ugnar, vätska och gaser.
För olika applikationer inom livsmedel, laboratorier, industriell användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-direktivet 2011/65/EU
Diameter (metrisk) sond 3 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Grundläggande stavsonder, Temperaturmätning av luft, ugnar, vätskor och gaser.
Höjd (metrisk) 15 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Längd (metrisk) sond 300 mm
Modell TPN 140-30
Sondtyp NiCrNi stav
Vikt (metrisk) 15 mm
Produkttyp Stångsond
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 1100 °C
För användning med (utrustning) TFN 520
Bredd (metrisk) 0.12 kg