Läs mer
Ebro Electronic™ Termoelement Rod Probes
Längd (metrisk) sond:
185 mm
300 mm
Diameter (metrisk) sond:
0,5 mm
1,5 mm
3 mm
Modell:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För olika applikationer inom livsmedel, laboratorier, industriell användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-direktivet 2011/65/EU |
| Diameter (metrisk) sond | 1,5 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Temperaturmätning av luft, ugnar, vätskor och gaser. |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Längd (metrisk) sond | 300 mm |
| Modell | TPN 120-30 |
| Sondtyp | NiCrNi stav |
| Vikt (metrisk) | 0.12 kg |
| Visa mer |