Läs mer
Ebro Electronic™ Termoelement Rod Probes
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10464473
Längd (metrisk) sond:
185 mm
300 mm
Diameter (metrisk) sond:
0,5 mm
1,5 mm
3 mm
Modell:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10464473
Brand: Ebro Electronic™ undefined
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stångsonder för temperaturmätning av luft, ugnar, vätska och gaser.
För olika applikationer inom livsmedel, laboratorier, industriell användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-direktivet 2011/65/EU
Diameter (metrisk) sond 3 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Mätning av luft-, ugns-, vätske- och gastemperaturer
Höjd (metrisk) 15 mm
Typ av nedsänkning Helt eller partiellt
Längd (metrisk) 220 mm
Längd (metrisk) sond 185 mm
Material Metall
Mätningstid 4 sek.
Modell TPN 140
Sondtyp NiCrNi stav
Vikt (metrisk) 0.24 kg
Produkttyp Nedsänkningssond
Max. Temperatur (metrisk) 1100 °C
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelska) -40° F till +2012° F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +1100 °C
För användning med (utrustning) TFN 520
Noggrannhet DÅN IEC 584, klass 2
Bredd (metrisk) 15 mm