Learn More
Ebro Electronic™ Termoelement Rod Probes
Click to view available options
Längd (metrisk) sond:
185 mm
300 mm
Diameter (metrisk) sond:
0,5 mm
1,5 mm
3 mm
Modell:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Unit Size:
Varje
Descrizione
För olika applikationer inom livsmedel, laboratorier, industriell användning.
Specifica
Specifica
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-direktivet 2011/65/EU |
| Diameter (metrisk) sond | 1,5 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Temperaturmätning av luft, ugnar, vätskor och gaser. |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Typ av nedsänkning | Helt eller partiellt |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Längd (metrisk) sond | 185 mm |
| Material | Metall |
| Mätningstid | 1 sekund |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto