Läs mer
Ebro Electronic™ Termoelement Rod Probes
Produktkod. 11703489
Längd (metrisk) sond:
185 mm
300 mm
Diameter (metrisk) sond:
0,5 mm
1,5 mm
3 mm
Modell:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11703489
Brand: Ebro Electronic™ 13410611
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stångsonder för temperaturmätning av luft, ugnar, vätska och gaser.
För olika applikationer inom livsmedel, laboratorier, industriell användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-direktivet 2011/65/EU
Diameter (metrisk) sond 0,5 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Mätning av luft-, ugns-, vätske- och gastemperaturer
Höjd (metrisk) 15 mm
Typ av nedsänkning Helt eller partiellt
Längd (metrisk) 220 mm
Längd (metrisk) sond 185 mm
Material Metall
Mätningstid 0,4 sek.
Modell TPN 100
Sondtyp NiCrNi stav
Vikt (metrisk) 0.04 kg
Produkttyp Sond
Temperaturområde (engelska) -40° F till +2012° F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +1100 °C
För användning med (utrustning) TFN 520
Bredd (metrisk) 15 mm