Läs mer
SI Analytics™ Termostathuvud
Produktkod. 15340904 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15340904 230 V Varje
1 options
Produktkod. 15340904 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285418501
 Begränsad artikel
I lager
SI Analytics™ Termostathuvudet är avsett för användning med en nedsänkningstermostat.
  • Elektriska krav på 230V och 50Hz
  • Huvud för termostat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Nedsänkningstermostat
Modell CT 72/E
Vikt (metrisk) 5.6 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz