Läs mer
Grant Instruments™ Bevilja Optima™ Digital termostat
Produktkod. 12707819
Change view
Temperaturområde:
-20 °C till +120 °C
0 °C till 100 °C
Extern cirkulation:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde Extern cirkulation Förpackningsstorlek
12707819 -20 °C till +120 °C Ja -
12777799 0 °C till 100 °C Nej Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12707819 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer TC120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19650.00 SEK
    15668.12 SEK / Paket med 1
    Save 3981.88 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Digital uppvärmd cirkulator för allmänt bruk ger utmärkt temperaturstabilitet och kontroll för krävande applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll.
  • Stabilitet± 0,05 ºC.
  • Tydlig, ljus 4-siffrig LED-display
  • Enkelt, intuitivt användargränssnitt: ratt och två funktionsknappar.
  • Modell tillgänglig med/utan klämma (TClamp)
  • Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
  • Fast övertemperatur
  • 2-punkts användarkalibrering
  • Visuellt larm
  • TC120-modellen inkluderar inbyggd pump för extern cirkulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp 4-siffrig LED
Kommunikationer Digital
Kylkapacitet 500 W (vid 20 °C)
Flödeshastighet 16 l/min.
Temperaturområde -20 °C till +120 °C
Extern cirkulation Ja
Max. Tryck 210 mbar
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz 1300 W
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz