Läs mer
Grant Instruments™ Bevilja Optima™ Digital termostat
Produktkod. 12777799
Change view
Temperaturområde:
-20 °C till +120 °C
0 °C till 100 °C
Extern cirkulation:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde Extern cirkulation Förpackningsstorlek
12777799 0 °C till 100 °C Nej Varje
12707819 -20 °C till +120 °C Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12777799 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer T100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15365.00 SEK
    12418.77 SEK / Paket med 1
    Save 2946.23 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Digital uppvärmd cirkulator för allmänt bruk ger utmärkt temperaturstabilitet och kontroll för krävande applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll.
  • Stabilitet± 0,05 ºC.
  • Tydlig, ljus 4-siffrig LED-display
  • Enkelt, intuitivt användargränssnitt: ratt och två funktionsknappar.
  • Modell tillgänglig med/utan klämma (TClamp)
  • Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
  • Fast övertemperatur
  • 2-punkts användarkalibrering
  • Visuellt larm
  • TC120-modellen inkluderar inbyggd pump för extern cirkulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp 4-siffrig LED
Kapacitet (metrisk) 50 L
Kommunikationer Digital
Temperaturområde 0 °C till 100 °C
Extern cirkulation Nej
Elektriska krav 120 V 1.5 kw 50/60 Hz, 230 V 1.4 kw 50/60 Hz
Spänning 120/230 V
Frekvens 50/60 Hz