Beskrivning
The fluid is also suitable as a contact between cooling plate and gel backing film in horizontal electrophoresis.
- Colorless to light yellow
- Insoluble in cold and hot water
- Boiling Point: 330°C
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 330°C |
| Färg | Colorless to Light Yellow |
| Form | Liquid |
| För användning med (applikation) | Used to protect Immobiline DryStrip from drying, or from other external interference, during the first dimension of 2-D electrophoresis |
| Smälttemperatur | 17.8°C |
| Kvantitet | 1 l |
| Förvaringskrav | 18 - 25ᵒC |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Immobiline DryStrip Cover Fluid
- Fara||
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).