Läs mer
Cytiva Immobiline™ DryStrip Gels
Produktkod. 10732637 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
pH-intervall:
3 till 10
3 till 11
4 till 7
6 till 11
6 till 9
Lutning:
Icke-linjär
Linjär
Längd (metrisk):
7 cm
11 cm
13 cm
18 cm
24 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Lutning Längd (metrisk) unitSize
10732637 3 till 10 Icke-linjär 7 cm Paket med 12
11544985 3 till 10 Icke-linjär 18 cm Paket med 12
10753407 6 till 11 Linjär 18 cm Paket med 12
11763239 6 till 11 Linjär 13 cm Paket med 12
11743239 6 till 11 Linjär 7 cm Paket med 12
11733249 6 till 9 Linjär 24 cm Paket med 12
11713249 3 till 10 Icke-linjär 24 cm Paket med 12
10146414 3 till 11 Icke-linjär 7 cm Paket med 12
11793289 3 till 11 Icke-linjär 13 cm Paket med 12
11713299 3 till 11 Icke-linjär 24 cm Paket med 12
11524985 4 till 7 Linjär 18 cm Paket med 12
11534985 3 till 10 Linjär 18 cm Paket med 12
10545925 3 till 10 Linjär 7 cm Paket med 12
11773229 4 till 7 Linjär 7 cm Paket med 12
11703239 4 till 7 Linjär 13 cm Paket med 12
11713239 3 till 10 Linjär 13 cm Paket med 12
11723239 3 till 10 Icke-linjär 13 cm Paket med 12
11753239 6 till 11 Linjär 11 cm Paket med 12
11723249 4 till 7 Linjär 24 cm Paket med 12
10697465 3 till 10 Linjär 24 cm Paket med 12
11703299 3 till 11 Icke-linjär 18 cm Paket med 12
10584375 3 till 11 Icke-linjär 11 cm Paket med 12
11723299 4 till 7 Linjär 11 cm Paket med 12
11733299 3 till 10 Linjär 11 cm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 10732637 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17600112
Representerar ett omfattande urval av smala, medelstora och breda IPG-remsor. Cytiva Life Sciences™ Immobiline™ DryStrip-geler (IPG-remsor) används för isoelektrisk fokusering (IEF), körs som den första dimensionen av 2-D elektrofores eller som en separat applikation.
Välj från ett omfattande utbud av överlappande Immobiline DryStrip-geler som täcker smala (1 pH-enhet), medium (3 till 5 pH-enheter) och breda (8 pH-enheter) pH-områden. pH-gradienterna i de yttersta ändarna av pH-skalan är olinjära för att fördela proteinerna jämnt över gellängden för att erhålla maximal upplösning.
Fem smala pH-intervall (1 pH-enhet), 24 cm IPG-remsor ger hög upplösning och proteinladdningskapacitet, vilket resulterar i väl separerade fläckar med högt proteininnehåll efter den andra dimensionens separation
  • Välj den breda pH 3 till 11 icke-linjära (NL) gradienten Immobiline DryStrip gel för snabb och effektiv screening för att få en bred överblick över den totala proteinfördelningen
  • För mer detaljerade studier eller när du använder större proteinmängder, välj mellan fyra nya överlappande remsor som täcker pH 3 till 11.
  • Högre upplösning kan erhållas med smalt intervall (1 pH-enhet) Immobiline DryStrip geler
  • Använd matchande IPG-buffertar för optimerade körförhållanden
  • Använd IPG-remsor direkt efter återsvällning utan ytterligare manipulation
  • Streckkodade remsor för bekväm prov- och batchspårning
  • Immobiline DryStrip-gelerna rehydreras med en matchande IPG-buffert före användning
  • Prover kan inkluderas direkt i rehydreringslösningen för effektiv laddning av utspädda prover eller för laddning av större mängder protein
  • Prover kan också laddas efter rehydrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Immobiline DryStrip-geler (IPG-remsor) används för isoelektrisk fokusering (IEF), körs som den första dimensionen av 2-D elektrofores eller som en separat applikation.
Färg Färglös
Formatera Precast Gel
pH-intervall 3 till 10
Separationstyp Isoelektrisk fokusering
Form Torkad
För användning med (applikation) Industriella tillämpningar: analytisk kemi, forskning
Lutning Icke-linjär
Förvaringskrav −20 °C
Tjocklek (engelska) 0,19 tum
Tjocklek (metrisk) 0.05 cm
Längd (metrisk) 7 cm
Bredd (engelska) 0,118 tum.
Bredd (metrisk) 0.3 cm
Produkttyp Precast Gel